Learn More
Fmoc-L-allylglycine, TRC
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fmoc-L-allylglycine |
| CAS | 146549-21-5 |
| Summenformel | C20 H19 N O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-enoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.37 |
| Formelmasse | 337.1314 |