Learn More
Formamide-d3, CDN
Artikelnummer. 30316407
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316407
Marke: CDN CDND18471G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamide-D3
CAS 43380-64-9
Summenformel C D3 N O
Menge 1 g
Synonym Formamide-d3 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-D3, [2H3]Formamide, Carbamaldehyde-d3, Formimidic acid-d3
InChI-Formel InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])C(=O)[2 H]
IUPAC-Name N,N,1-trideuterioformamide
Molekulargewicht (g/mol) 48.0591
Formelmasse 48.0403 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity