missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodobenzene-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodobenzene-d5 |
| CAS | 7379-67-1 |
| Summenformel | C6 2H5 I |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-iodo-, Benzene-d5, iodo- (7 CI,8 CI,9 CI), 6-Iodobenzene-1,2,3,4,5-d5, Iodobenzene-d5, Iodobenzene D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(I)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-iodobenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.04 |
| Formelmasse | 208.975 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur