Learn More
Methyl Formate-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Formate-D4 |
| CAS | 23731-40-0 |
| Summenformel | C2 D4 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Formic-d acid, methyl-d3 ester (8 CI, 9 CI), Methan-d3-ol, formate-d (8 CI), Methyl Formate-D4, Methyl formate-d4, Methyl-d3 formate-d, Formic-d acid methyl-d3 ester, Formic acid methyl ester-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | trideuteriomethyl deuterioformate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 64.0766 |
| Formelmasse | 64.0462 g/mol |
| Mehr anzeigen |