Learn More
n-Pentane-d12, CDN
Artikelnummer. 30317444
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317444
Marke: CDN CDND00281G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane-d12
CAS 2031-90-5
Summenformel C5 D12
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentane
Molekulargewicht (g/mol) 84.22
Formelmasse 84.1692 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity