Learn More
Naphthalene-1-d1, CDN
Artikelnummer. 30314816
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314816
Marke: CDN CDND01171G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphtalene-1-D
CAS 875-62-7
Summenformel C10 D H7
Menge 1 g
Synonym Naphthalene-1-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1-Deuterionaphthalene, 1-Deuteronaphthalene, Naphtalene-1-D, Naphthalene-1-d
InChI-Formel InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i5D
SMILES [2 H]c1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-deuterionaphthalene
Molekulargewicht (g/mol) 129.177
Formelmasse 129.069 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity