Learn More
Phenol-2,3,4,5,6-d5, CDN
Artikelnummer. 30327306
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327306
Marke: CDN CDND15021G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol-d5
CAS 4165-62-2
Summenformel C6 D5 H O
Menge 1 g
Synonym Phenol-2,3,4,5,6 D5, Phenol (ring-D5), Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, Phen-d5-ol (7 CI,8 CI,9 CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol
InChI-Formel InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol
Molekulargewicht (g/mol) 99.14
Formelmasse 99.0732 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity