missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Summenformel | C8 2H4 H2 O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 3,4,5,6-tetradeuteriophthalic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.16 |
| Formelmasse | 170.0517 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur