missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-Cinnamic-d5 Acid (phenyl-d5), CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2 E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic Acid |
| CAS | 352431-48-2 |
| Summenformel | C9 D5 H3 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(phenyl-d5)-, (2 E)- (9 CI), (2 E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic-d5 acid, (2 E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid D5 (phenyl-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(\C=C\C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | (E)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.189 |
| Formelmasse | 153.084 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur