Learn More
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine |
| CAS | 3325-11-9 |
| Summenformel | C6 H6 N4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ccc2n[nH]nc2c1 |
| IUPAC-Name | 2H-Benzotriazol-5-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.139 |
| Formelmasse | 134.059 |