Learn More
1H-1,2,4-Triazol-1-Carboxamidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435786 25 g 25 Gramm
15425786 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60475.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19503-26-5 | C3H6ClN5 | 147.566 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19503-26-5
Summenformel C3H6ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 147.566
MDL-Nummer MFCD03095468
InChI-Schlüssel JDDXNENZFOOLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide, monohydrochloride, c3h5n5.clh, ksc496s5d, 1,2,4-triazolecarboxamidine, chloride, 1-amidino-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-amidino-1h-1,2,4-triazole hydrochloride
PubChem CID 16218515
IUPAC-Name 1,2,4-Triazol-1-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=NN(C=N1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 215°C to 220°C
Menge 25 g
Beilstein 9500271
Formelmasse 147.57
Reinheit (%) 98%