Learn More
1H-1,2,4-Triazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458196 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458196 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0235.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1 H-1,2,4-Triazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H3 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES c1nc[nH]n1
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 69.07
Menge 10 mg
Formelmasse 69,0327 g/mol