Learn More
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol™
Artikelnummer. 18083370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18083370 100 mg 100 Milligramm
18002820 25 mg 25 Milligramm
30460066 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083370 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0235.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1H-1,2,4-Triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1 H-1,2,4-Triazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C2 H3 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1nc[nH]n1
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
Molekulargewicht (g/mol) 69.07
Menge 100 mg
Formelmasse 69.0327 g/mol