Learn More
1H,1H,10H,10H-Perfluor-1,10-Decandiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313776 5 g 5 Gramm
11303776 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16823.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 754-96-1 | C10H6F16O2 | 462.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-96-1
Summenformel C10H6F16O2
Molekulargewicht (g/mol) 462.13
MDL-Nummer MFCD00192200
InChI-Schlüssel NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733404
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorodecan-1,10-diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Siedepunkt 132°C (4 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1894671
Synonym 1h,1h,10h,10h-perfluorodecane-1,10-diol, 1h,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 1h,1h,10h,10h-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, hexadecafluorooctamethylenebismethanol, 1,10-decanediol,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecakis fluoranyl decane-1,10-diol
Formelmasse 462.13
Reinheit (%) 96%