Learn More
1H,1H,12H,12H-Perfluor-1,12-Dodecandiol, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389255 5 g 5 Gramm
11379255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16588.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 183162-43-8 | C12H6F20O2 | 562.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183162-43-8
Summenformel C12H6F20O2
Molekulargewicht (g/mol) 562.146
MDL-Nummer MFCD00236625
InChI-Schlüssel MBKZIVRAOJBYDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,12h,12h-perfluoro-1,12-dodecanediol, 1h,1h,12h,12h-perfluorododecanediol, 1h,1h,12h,12h-perfluoro-1,12-dodecandiol, 1h,1h,12h,12h-perfluorododecane-1,12-diol, 1h,1h,12h,12h-icosafluoro-1,12-dodecanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosakis fluoranyl dodecane-1,12-diol
PubChem CID 2776100
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Ikosafluorododecan-1,12-Diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Siedepunkt 170°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 562.15
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch