Learn More
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1-nonanol, TRC
Artikelnummer. 30457152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457152 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7750831G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol
CAS 80806-68-4
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C9H7OF13
Menge 1 g
Synonym 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononanol, 1-Nonanol','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro- (9CI','ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-1-nonanol (ACI), 3-(Perfluorohexyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoronon-1-ol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C9H7F13O/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h23H,1-3H2
SMILES OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 378.13
Formelmasse 378.0289
Reinheit (%) >95