Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Decanol, 97 %
Artikelnummer. 11499936
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11499936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20902.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um eine Chemikalie, die für die Bildung einer Barriere und einer selbstabdichtenden Beschichtung auf Werkstoffe aus Zinkmetall aufgetragen wird. Es induziert den Zelltod und die Bildung von oxidativen oder reaktiven Sauerstoffspezies in zerebellären Granularzellen. Es wird für die Herstellung von Tensiden und Polymerprodukten mit einer Reihe von kommerziellen Anwendungen verwendet (kann geringe Mengen an nicht reagiertem Material enthalten). Die Polymere werden hauptsächlich für die Beschichtung von Textilien, Papier und Teppichen für die Abweisung von Öl, Färbemittel und Wasser verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 678-39-7
Summenformel C10H5F17O
Molekulargewicht (g/mol) 464.122
MDL-Nummer MFCD00039544
InChI-Schlüssel JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
PubChem CID 69619
ChEBI CHEBI:63919
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Schmelzpunkt 45°C to 50°C
Siedepunkt 112°C to 114°C (10 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 2227487
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 464.12
Reinheit (%) 97%