Learn More
1H, 1H, 2H, 2H – Perfluordezyyltriethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30137446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137446 5 g 5 Gramm
30134857 10 g 10 Gramm
17948259 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9997235G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101947-16-4
Summenformel C16 H19 F17 O3 Si
Molekulargewicht (g/mol) 610.38
Synonym (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane, (Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyltriethoxysilane, 1-(Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 17F, 17F (silane), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane, AC-FAS, AY 43-158E, F 1060, FAS, SIH 5841.2, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl) silane, [2-(Perfluorooctyl)ethyl]triethoxysilane, Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-
IUPAC-Name Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Formelmasse 610.0832
Reinheit (%) >95%