Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024901
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480701 10 g 10 Gramm
11490701 50 g 50 Gramm
11400711 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480701
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20156.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 647-42-7 | C8H5F13O | 364.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol wird zur Herstellung von fluoriertem aromatischem Diamin verwendet, indem es mit 2-(4-Nitro-phenoxy)-4-nitrophenol durch die Mitsunobu-Reaktion reagiert. Das Diamin reagiert dann mit Dianhydriden wie 4,4′-(Hexafluoroisopropyliden)diphthalsäureanhydrid (6FDA), Pyromellithsäuredianhydrid (PMDA) und Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid (BTDA) zur Herstellung von Polyimiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 647-42-7
Summenformel C8H5F13O
Molekulargewicht (g/mol) 364.106
MDL-Nummer MFCD00042143
InChI-Schlüssel GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
PubChem CID 69537
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Dichte 1.68
Siedepunkt 90°C (20 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.314
Menge 10 g
Beilstein 1992757
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Formelmasse 364.11
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.