Learn More
1H,1H,2H-Perfluor-1-Hexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383776 5 g 5 Gramm
11393776 25 g -
11303786 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16834.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19430-93-4
Summenformel C6H3F9
Molekulargewicht (g/mol) 246.076
MDL-Nummer MFCD00042338
InChI-Schlüssel GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-en
SMILES C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Dichte 1.457
Siedepunkt 59°C to 60°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)3CH=CH2
Brechungsindex 1.289
Menge 5 g
Beilstein 1819716
Formelmasse 246.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene