Learn More
H,1H,2 H-Perfluoro-1-Octene, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489956 5 g 5 Gramm
11499956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20920.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25291-17-2 | C8H3F13 | 346.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25291-17-2
Summenformel C8H3F13
Molekulargewicht (g/mol) 346.091
MDL-Nummer MFCD00039249
InChI-Schlüssel FYQFWFHDPNXORA-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-octene, tridecafluorohexyl ethylene, 1-octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, unii-j4kbi9s48d, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octene, j4kbi9s48d, perfluorohexylethylene, acmc-209gix, c6f13ch=ch2
PubChem CID 91384
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorokt-1-en
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Dichte 1.58
Siedepunkt 106°C to 107°C
Flammpunkt 20°C (202°F)
Brechungsindex 1.296
Menge 5 g
Beilstein 2060994
Formelmasse 346.09
Reinheit (%) 99%