Learn More
1H,1H-Perfluor-1-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329245
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329245 25 g 25 Gramm
11319245 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329245 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16580.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 307-37-9 | C10H3F19O | 500.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-37-9
Summenformel C10H3F19O
Molekulargewicht (g/mol) 500.103
MDL-Nummer MFCD00153234
InChI-Schlüssel NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h-nonadecafluoro-1-decanol, 1h,1h-perfluorodecan-1-ol, nonadecafluorononyl methanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecakis fluoranyl decan-1-ol
PubChem CID 2733275
IUPAC-Name 2,2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,8,8,9,10,10,10-nonadecafluorodecan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
Schmelzpunkt 83°C to 90°C
Siedepunkt 95°C (20 mmHg)
Strukturformel CF3(CF2)8CH2OH
Menge 25 g
Beilstein 1810012
Formelmasse 500.1
Reinheit (%) 98%