Learn More
1H,1H-Perfluor-1-decanol, TRC
Artikelnummer. 30425048
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425048 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP270618100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
CAS 307-37-9
Summenformel C10H3OF19
Menge 100 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol, PCR 171132, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
IUPAC-Name 2,2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,8,8,9,10,10,10-nonadecafluorodecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 500.1
Formelmasse 499.9881