Learn More
1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine, TRC
Artikelnummer. 30406420
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406420 100 mg
30399610 500 mg
30403594 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH160086100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933722-15-7
Summenformel C7H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
Synonym 2,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-methanamine
IUPAC-Name 2,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine
SMILES NCc1[nH]nc2CCOCc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11N3O/c8-3-7-5-4-11-2-1-6(5)9-10-7/h1-4,8H2,(H,9,10)
Formelmasse 153.0902