Learn More
1H-Benzimidazol-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050199 25 mg 25 Milligramm
17952326 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050199 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.030025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1H-Benzimidazol-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
IUPAC-Name 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Menge 25 mg
Formelmasse 134,048 g/mol