Learn More
1H-Benzimidazol-2-carbonsäure Hydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10230545 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10187472 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10096202 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10230545 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09051DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 849776-47-2
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
InChI-Schlüssel YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-2-Carbonsäure;Hydrat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 90%