Learn More
1H-Benzimidazol-2-thiol, Mikromol™
Beschreibung
1H-Benzimidazol-2-thiol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Benzimidazole-2-thiol |
| CAS | 583-39-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1H-Benzimidazole-2-thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H6 N2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. E (EP), Rabeprazole Sodium Imp. F (EP), Rabeprazole Imp. F (EP), Rabeprazole USP Related Compound C, Rabeprazole USP RC C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, Rabeprazole Related Compound C, Lansoprazole Impurity E, Rabeprazole Sodium Impurity F, Rabeprazole Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Sc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-Name | 1H-Benzimidazol-2-thiol |
| Mehr anzeigen |