Learn More
1H-Benzimidazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10678619 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10678619
Marke: Thermo Scientific Acros 429510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 46006-36-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 46006-36-4
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD01823426
InChI-Schlüssel VVQNAFBGAWCMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzoimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-7-carboxylic acid, benzimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-4-carboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-7-carboxylic acid, 3h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-4-carboxylicacid, acmc-1aqhf, 4-carboxy-1h-benzimidazole
PubChem CID 2771758
SMILES OC(=O)C1=C2N=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.