Learn More
1H-Benzimidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794255 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10092314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10055483 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45904CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58442-17-4
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.149
InChI-Schlüssel ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
PubChem CID 10012038
IUPAC-Name 3H-Benzimidazol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%