Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytri-(1-pyrrolidinyl)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460788 25 g 25 Gramm
11450788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25251.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.401 g/mol
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) phosphonium hexafluorophosphate is a peptide coupling reagent utilized in solid phase peptide synthesis. It is also used as a substitute for the (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)-phosphorhexafluorphosphat ist ein Peptidkopplungsreagenz, das bei der Festphasenpeptidsynthese verwendet wird. Es wird auch als Ersatz für das (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamin)phosphorhexafluorphosphat (BOP)-Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128625-52-5
Summenformel C18H28F6N6OP2
Molekulargewicht (g/mol) 520.401
MDL-Nummer MFCD00077411
InChI-Schlüssel VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yloxy(Tripyrrolidin-1-yl)Phosphanium;Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼155°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3584612
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 520.4
Reinheit (%) 98%