Learn More
1H-Benzotriazol, ≥99,0 %, Solstice
Artikelnummer. 15681190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15681190 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15681190 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 12798100G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den amperometrischen Nachweis von Cu, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazol
CAS 95-14-7
Schmelzpunkt 95 °C bis 99 °C
Farbe Beige
pH 6,0 bis 7,0 (bei 100g/L 20 °C)
Flammpunkt 170 °C (338 °F)
Glührückstand ≤0,1%
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H5N3
MDL-Nummer MFCD00005699
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 112133
Synonym 1H-Benzotriazol, Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzo-d1,2,3-Triazol, Azimidobenzen, 1H-1,2,3-Benzotriazol, Aziminobenzen, Benztriazol, Benzolazimid, Benzisotriazol
InChI-Schlüssel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
IUPAC-Name 2H-Benzotriazol
Molekulargewicht (g/mol) 119.127
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Formelmasse 119,12 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Physikalische Form Fest