Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235620 500 g Kunststoffflasche -
10429670 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10145823 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-14-7
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD00005699
InChI-Schlüssel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC-Name 2H-Benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 99.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 204.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Merck Index 15, 1111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Granulate, Kristalle, Nadeln oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.