Learn More
1H-Imidazol-2-Carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408766 25 g
30393529 5 g
30395978 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408766 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI35021525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10111-08-7
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
Synonym Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
IUPAC-Name 1H-Imidazol-2-Carbaldehyd
SMILES O=Cc1ncc[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formelmasse 96.0324