Learn More
1H-Imidazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683225 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10683225 1 g Glasflasche 1 Gramm
10326704 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683225 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-84-0
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00082203
InChI-Schlüssel NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Imidazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.