Learn More
1H-Indazol-1-ylmethanol, TRC
Artikelnummer. 30394328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394328 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI62819010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Summenformel C8H8N2O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMILES OCn1ncc2ccccc12
IUPAC-Name Indazol-1-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.0637