Learn More
1H-Indazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391750 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391750 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00334DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C7H7N3
MDL-Nummer MFCD03305710
Menge 1 g
Synonym 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
InChI-Schlüssel MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-Name 1H-indazol-4-amine
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
PubChem CID 413085
Formelmasse 133.15