Learn More
1H-Indazol-3 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481009
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64001.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4498-67-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00211066
InChI-Schlüssel BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC-Name 1H-Indazol-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 266°C to 270°C (literature)
Farbe Braun
Menge 5 g
Beilstein 6354
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver