Learn More
1H-Indazol-3-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050062 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050062 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0398.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1H-Indazol-3-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1H-Indazol-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.145
Menge 25 mg
Formelmasse 162,043 g/mol