Learn More
1H-Indazol-3-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545503 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10545503 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10545503 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. MO07468DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4498-67-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
InChI-Schlüssel BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC-Name 1H-Indazol-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%