Learn More
1H-Indazol-4-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533848 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10533848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10533848 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430500010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-4-boronic acid
CAS 1023595-17-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 166.0°C to 168.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7BN2O2
MDL-Nummer MFCD09878901
Menge 1 g
Synonym 1h-indazol-4-yl boronic acid, 1h-indazole-4-boronic acid, indazole-4-boronic acid, 1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, 1h-indazol-4-boronic acid, 4-borono-1h-indazole, indazole-4-boronic acid, hcl, indazole-4-boronic acid, hydrochloride, 1h-indazole-4-boronic acid hydrochloride, boronic acid, indazol-4-yl
InChI-Schlüssel BGZZJZIZRARGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-Name (1H-indazol-4-yl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
PubChem CID 44118310
Formelmasse 161.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-4-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.