Learn More
1H-Indazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503088 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10503088
Marke: Thermo Scientific Acros 429560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61700-61-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61700-61-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD06804570
InChI-Schlüssel MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
PubChem CID 4248454
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 321.0°C to 324.0°C
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kugelförmige Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.