Learn More
1H-Inden, ≥ 90 %, stab. mi t0.01 % 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081976
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11484843
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12192.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is a building block that has been used in the synthesis of isatins. It was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Inden ist ein Baustein, der bei der Synthese von Isatinen verwendet wurde. Wurde bei der Synthese des neuen C60-Derivats Inden-C60-bis-Addukts verwendet. Wurde bei der Herstellung von Polyinden durch kontrollierte kationische Polymerisation verwendet, eingeleitet durch Cumylmethylether/TiCl4 in CH2Cl2.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ethylether und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Licht, Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-13-6
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.163
MDL-Nummer MFCD00003777
InChI-Schlüssel YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC-Name 1H-Inden
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indene
Schmelzpunkt ∽-2°C
Dichte 0.996
Siedepunkt 181°C to 182°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Prozentgehaltsbereich ≥90%
Brechungsindex 1.57
Menge 50 mL
Beilstein 635873
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indene