Learn More
1H-Indole-3-carbonitrile, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10041724
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041724 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
10051004 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10041724
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF01264DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5457-28-3
Summenformel C9H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
MDL-Nummer MFCD00022717
InChI-Schlüssel CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbonitril
SMILES N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 1 g
Formelmasse 142.16