Learn More
1H-Indol-3-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10031694
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10031694 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10031694 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC12701DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Specifications
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7NO2
Menge 1g
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
InChI-Schlüssel KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%