Learn More
1H-Indol-3-carbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
1H-Indol-3-carbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 771-50-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1H-Indole-3-carboxylic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H7 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1H-Indol-3-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |