Learn More
1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole, TRC
Artikelnummer. 30474019
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30474019 1 g
30470287 100 mg
30472295 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6236531G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269-12-5
Summenformel C10H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
Synonym 1,2,3-Triaza-5,6-benzindene, 2H-Benzo[f]benzotriazole
IUPAC-Name 2H-benzo[f]benzotriazole
SMILES c1ccc2cc3n[nH]nc3cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7N3/c1-2-4-8-6-10-9(11-13-12-10)5-7(8)3-1/h1-6H,(H,11,12,13)
Formelmasse 169.064
Reinheit (%) >95%