Learn More
1H-Perfluorhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479686
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479686 5 g 5 Gramm
11489686 25 g 25 Gramm
11499686 100 g 100 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11479686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20226.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-37-3
Summenformel C6HF13
Molekulargewicht (g/mol) 320.05
MDL-Nummer MFCD00142632
InChI-Schlüssel XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorhexan
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Perfluorohexane
Dichte 1.6843
Siedepunkt 70°C to 71°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)5H
Brechungsindex <1.300
Menge 5 g
Beilstein 1799000
Formelmasse 320.05
Reinheit (%) 97%