Learn More
1H-Perfluorhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499686 100 g 100 Gramm
11479686 5 g 5 Gramm
11489686 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11499686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20226.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-37-3
Summenformel C6HF13
Molekulargewicht (g/mol) 320.05
MDL-Nummer MFCD00142632
InChI-Schlüssel XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorhexan
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Perfluorohexane
Dichte 1.6843
Siedepunkt 70°C to 71°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)5H
Brechungsindex <1.300
Menge 100 g
Beilstein 1799000
Formelmasse 320.05
Reinheit (%) 97%