Learn More
1H-Pyrazol-1-Carboxamidinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407118
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407118 10 g 10 Gramm
15417118 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60631.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride may be used in the following studies:
  • Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
  • SGuanylation of amines and in peptide synthesis.
  • Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol-1-Carboxamidinhydrochlorid kann in folgenden Studien verwendet werden: • Herstellung von guanidylierten Hohlfasermembranen • Guanylierung von Aminen und in der Peptidsynthese • Synthese von bis-Guanidinium-Cholesterin-Derivaten
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-02-3
MDL-Nummer MFCD00210087
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Summenformel C12H5ClO3
Menge 10 g
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 232.62
PubChem CID 77672
Formelmasse 146.58
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride