missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021731
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. Menge
11439080 25 g
11449080 100 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11439080

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14186.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

1H-Pyrazol, 98 %, C3H4N2, CAS-Nummer-288-13-1, 1-H-Pyrazol, 1H-Pyrazol, Pyrazol, unii-3qd5KJZ7zj, hpz, Pyrazol, Diazol, Pyrazol#1, 1,2-Diazol, 3qd5KJZ7zj, 100 g, 103775, 186 °C bis 188 °C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68,08, H302-H315-H319-H335

1H-Pyrazole is used as a ligand in the preparation of organometallic compounds. The derivatives of Pyrazole are used in medicine, for their analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiarrhythmic, tranquilizing, muscle relaxing, psychoanaleptic, anticonvulsant, monoamineoxidase inhibiting, antidiabetic and antibacterial activities.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1H-Pyrazol wird als Ligand bei der Herstellung von organometallischen Verbindungen verwendet. Die Derivate von Pyrazol werden in der Medizin aufgrund ihrer analgetischen, entzündungshemmenden, antipyretischen, antiarrhythmischen, beruhigenden, muskelentspannenden, psychoanalepisierenden, antikonvulsiven, Monoamineoxidase-hemmenden, antidiabetischen und antibakteriellen Aktivitäten eingesetzt.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 288-13-1
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.079
MDL-Nummer MFCD00005234
InChI-Schlüssel WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
IUPAC-Name 1H-Pyrazol
SMILES C1=CNN=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Siedepunkt 186°C to 188°C
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
Beilstein 103775
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7960
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.